Polyvinyl alkohol, M.W. 145,000 ≥98% til syntese, hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14894.0101 8.14894.1001
8.14894.0101EA 207 DKK
8.14894.0101 8.14894.1001
Polyvinyl alkohol, M.W. 145,000 ≥98% til syntese, hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Polyvinyl alkohol
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
Massefylde: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00081922
CAS-nummer: 9002-89-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Melting Point 160 - 240 °C
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Density 0.4 - 0.6 g/cm3 (20 °C)