Pancreatin
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A0585.0100 A0585.0500
A0585.0100EA 636 DKK
A0585.0100 A0585.0500
Pancreatin
Enzymer
Bestil nu
Specifikationer
Enzym navn Pancreatin
Environmentally Preferable
Kilde
Species
CAS-nr 8049-47-6
Storage conditions Refrigerator