Nicotinamid-adenin dinucleotid (oxideret form)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Nadide, NAD+, Nicotinamide adenine dinucleotide, oxidized
AE11.1 AE11.2 AE11.3
ROTHAE11.1EA 275.22 DKK
ROTHAE11.1 ROTHAE11.2 ROTHAE11.3
Nicotinamid-adenin dinucleotid (oxideret form)
Nicotinamid-adenin dinucleotid (oxideret form)
Formel: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Molekylvægt: 663.43 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00036253
CAS-nummer: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370