Lakmus
Leverandør: CHROMA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1A-016-100 1A-016-25
CHRO1A-016-100EA 0 DKK
CHRO1A-016-100 CHRO1A-016-25
Lakmus
Lakmus
MDL Number: MFCD00131528
CAS-nummer: 1393-92-6
EINECS: 215-739-6