Lakmus
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0248.1 0248.2
ROTH0248.1EA 0 DKK
ROTH0248.1 ROTH0248.2
Lakmus
Lakmus
MDL Number: MFCD00131528
CAS-nummer: 1393-92-6
EINECS: 215-739-6