May Grunwald's eosin opløsning af methylenblåt solution
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T863.1 T863.2 T863.3
ROTHT863.1EA 253.03 DKK
ROTHT863.1 ROTHT863.2 ROTHT863.3
May Grunwald's eosin opløsning af methylenblåt solution
May Grunwald's eosin-methylenblåt
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00131580
UN nummer: 1230
ADR: 3,II