Jern(II)sulfathydrat, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ferrous sulphate hydrate
1.03967.9025 1.03967.1000
1.03967.9025EA 0 DKK
1.03967.9025 1.03967.1000
Jern(II)sulfathydrat, SAFC®
Jern(II)sulfathydrat
Formel: FeSO₄·H₂O
Molekylvægt: 169.93 g/mol
Smeltepunkt: ∼300 °C
Massefylde: 2.97 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149722
CAS-nummer: 13463-43-9
EINECS: 231-753-5