Dextrin, yellow
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Dextrin
6777.1 6777.2
ROTH6777.1EA 0 DKK
ROTH6777.1 ROTH6777.2
Dextrin, yellow
Dextrin
Formel: (C₆H₁₂O₆)n
Molekylvægt: 180.16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081554
CAS-nummer: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4
Merck Index: 13,02971