Antimon(III)ethanolat ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
43097.22
43097.14
43097.06
43097.22EA
11900
DKK
43097.22
43097.14
43097.06
Antimon(III)ethanolat ≥99.9% (metals basis)
Antimon(III)ethanolat
Purity: 99.9%
CAS No.: 10433-06-4
Molecular Formula: Sb(OC2H5)3
Formula Weight: 256.90
Flash Point:
Formel:
C₆H₁₅O₃Sb Molekylvægt: 256.94 g/mol Kogepunkt: 95 °C (11 mmHg) Massefylde: 1.524 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00015123 CAS-nummer: 10433-06-4 EINECS: 233-914-5 UN nummer: 3082 ADR: 9 III |