Orange G
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
CI 16230
0318.1
0318.2
ROTH0318.1EA
0
DKK
ROTH0318.1
ROTH0318.2
Orange G
Orange G
Formel:
C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂ Smeltepunkt: 141 °C Massefylde: 0,45…0.47 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012457 CAS-nummer: 1936-15-8 EINECS: 217-705-6 |