Orange G, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: CI 16230
M-Clarity™ quality level = MQ200
O7252-100G O7252-25G
O7252-100GEA 1940 DKK
O7252-100G O7252-25G
Orange G, Sigma-Aldrich®
Orange G
Formel: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
Smeltepunkt: 141 °C
Massefylde: 0,45…0.47 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012457
CAS-nummer: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db9cc20a6cb713d4babe5cf40f4fb3f2350cec65&vid=69ba3e383bb0d5764034aeb0289056e797456d3a&prid=web&clid=SAPDAM