Indigo
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
3903.1 3903.2
ROTH3903.1EA 0 DKK
ROTH3903.1 ROTH3903.2
Indigo
Indigo
Formel: C₁₆H₁₀N₂O₂
Massefylde: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005722
CAS-nummer: 482-89-3
EINECS: 207-586-9
Merck Index: 12,04977