Indigo (syntetisk)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
212130250 212131000
ACRO212130250EA 426 DKK
ACRO212130250 ACRO212131000
Indigo (syntetisk)
Indigo
Formel: C₁₆H₁₀N₂O₂
Smeltepunkt: >300 °C
Massefylde: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005722
CAS-nummer: 482-89-3
EINECS: 207-586-9
Merck Index: 12,04977
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Dark blue to violet Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies