4'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 4-Chloro-2-hydroxyacetophenone
H27309.18 H27309.09
H27309.18EA 3880 DKK
H27309.18 H27309.09
4'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon ≥97%
4'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon
Purity: 97% CAS No.: 6921-66-0 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Melting Point: 27-30° MDL No.: MFCD00238557
Formel: C₈H₇ClO₂
Molekylvægt: 170.6
Smeltepunkt: 27…30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00238557
CAS-nummer: 6921-66-0