Antimon(III)kaliumoxitartrat trihydrat 99.0-103.0% ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
40619.22 40619.36 40619.14
40619.22EA 851 DKK
40619.22 40619.36 40619.14
Antimon(III)kaliumoxitartrat trihydrat 99.0-103.0% ACS
Antimon(III)kaliumoxitartrat trihydrat
Formel: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Smeltepunkt: 100 °C
Massefylde: 2,6
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00148863
CAS-nummer: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN nummer: 1551
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,700