Rystevandbade, SW22 og SW23
Leverandør: JULABO GmbH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9550322 9550323 95503233S3036
462-4102EA 24330 DKK
462-4102 462-4104 JULA95503233S3036
Rystevandbade, SW22 og SW23
Bade Rystevandbade
Rystevandbade af rustfrit stål er velegnede til uovervåget kontinuerlig drift. Det lyse LED-multidisplay viser meget tydeligt op til seks temperaturværdier. Avanceret mikroprocessorteknologi med PID-kontrol af temperatur eliminerer temperaturoverskridelser og yder høj temperaturstabilitet. Følsomme prøver er godt beskyttet: i det øjeblik en høj eller lav temperaturgrænse nås, vil der blive udsendt et diskontinuerligt lydsignal. Hvis væsken i badet når et bestemt minimum, så vil enheden lukke totalt ned og et vedvarende enkelttonet lydsignal vil blive udsendt.
  • Elektronisk timer til indstilling af forløbstider på 1 min til 9 timer og  59 min
  • Aftagelig rystebakke forhindrer direkte kontakt med badvæsken
  • RS232 interface muliggør kommunikation med PC. EasyTemp kontrolsoftware kan fås gratis
  • Tørkogningsbeskyttelse/sikkerhedstemperaturen er fastsat til 130 °C
Bestillingsoplysninger: Leveres uden bakker, stativer eller låg. Bestil venligst det ønskede tilbehør separat