Vacuum aspiration systems, VACUSAFE
Leverandør: Integra
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
158320 158300 158310
391-2094EA 15310 DKK
391-2094 181-0271 181-0270
Vacuum aspiration systems, VACUSAFE
Pumper Vacuum aspirationssystemer
Dette system anvendes til opsugning, bortskafning eller filtrering af biologiske eller kemiske væsker på en ren og professionel måde. Alle nødvendige funktioner er indbygget i det kompakte design. Betjeningen med én knap gør, at systemet altid er klar til brug.
  • Vakuumsystemet er altid klar til brug, hurtigt og letanvendeligt
  • Hjælper med at forhindre kontaminering af laboratoriet og miljøet
  • Nyeste pumpeteknologi, ultra støjsvag drift
  • Pumpen slukker automatisk, når vakuummet er etableret
  • Nem at transportere, ikke afhængig af vandforsynings- og drænsystem