Olier til vakuumpumper
Leverandør: VACUUBRAND
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
20687010 20687011 20687012 20687013
181-1241EA 401 DKK
181-1241 181-1242 181-1243 181-0449
Olier til vakuumpumper
Smøremidler
Rotary vane pump oil, B
Rotary vane pump oil, B has excellent viscosity characteristics and low vapour pressure. Its exceptional chemical resistance, more stable behaviour when pumping oxidants, acid and alkaline vapours, and the fact that it is better tolerated on contact with skin, sets this oil apart from conventional mineral oils. Even after continuous operation for several weeks and months, the oil ensures the pressure is maintained constantly. Used for priming all RE/RZ series pumps.
Olie K 8
Olie K 8 er en specialolie, der er beregnet specielt til ekstraktion af syreholdige dampe. Denne olie er meget hygroskopisk, så den egner sig ikke til pumpning af vanddamp. Den basiske rusthæmmer i denne olie opbruges under drift. Det er derfor nødvendigt at udskifte olien, afhængigt af dampenes type og mængde. Når pumpen ikke har været anvendt i en længere periode, skal olien udskiftes.
Silikoneolie SI 2
Silikoneolie SI 2 er fremstillet til brug under forhold, hvor der er behov for særlig lang holdbarhed. På grund af oliens sammensætning påvirkes den ikke af visse aggressive gasarter (specielt klor og saltsyre) eller af solventholdige dampe. Den er også resistent overfor de fleste syrer og sure opløsninger.
Lavt damptryk selv ved høje temperaturer
Enestående smøreegenskaber
Lav tilbagestrømning af olie
God holdbarhed
Meget ringe oxiderbarhed
Silicone oil, SI 2 is designed to be used when extremely high durability is required. Because of its chemical composition, the oil is not affected by certain aggressive gases (particularly chlorine and hydrogen chloride) or solvent-containing vapours. It is also resistant to most acids and acid solutions.