Tilbehør til rotationsfordampere
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
569-00040-00 569-00030-00 569-00020-00
531-0844EA 2270 DKK
531-0844 531-0843 531-1068
Tilbehør til rotationsfordampere
Fordampere Rotationsfordampere
Damptemperatursensor: Til Advantage- og Precision-modeller kun
- Damptemperatur-display.
Vakuumsensor AUTOaccurate: Til Precision-modeller med G3 og G6 glasvarer. Sensoren tillader automatisk regulering af vakuum ved automatisk destillation og blanding af opløsningsmidler.
Vakuumtilbehør, vakuumventil: Til alle Hei-VAP-modeller med ventilstyrede vakuumpumper.
- Designet til nem rengøring
- Kan kombineres med Woulff-flaske for en enhed
Woulff-flaske: Opsamling af opløsningsmidlet til beskyttelse af vakuumventilen og vakuumpumpen.
- Direkte tilslutning til vakuumventilen
- Med tilslutningMore Product Information