Kemiske vakuumsystemer, MD 4C NT
Leverandør: VACUUBRAND
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
20736400 20736700 736701 20736800 736401 20736600 736702 736801 736402 20736445 22613972
181-1068EA 46500 DKK
181-1068 181-1071 181-1072 181-1073 181-1069 181-0489 181-0195 181-0167 VACU736402 181-0252 181-0483
Kemiske vakuumsystemer, MD 4C NT
Pumper Membranpumper, vakuum
Disse kemiske vakuumsystemer kan anvendes til mange forskelligartede applikationer i kemi- og fysiklaboratorier, fx som et alternativ til vandstrålepumpe og olievakuumpumper. Kompakt design, meget støjsvag drift. Lang driftslevetid, membran og ventiler er nemme at udskifte. Oliefrit vakuum.
  • Omfatter kemisk membranpumper med høj kemisk resistens (de dele, der er i kontakt med mediet, er fremstillet af PTFE-forbindelser og lignende)
  • Høj pumpevolumen kapacitet selv ved lave tryk
  • Gasballastventil
  • Næsten 100% genindvinding af solvent med