Vacuum Systems LABOPORT® SC 820 and SC 840
Leverandør: KNF
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SCC820 SCC840
181-3432EA 78770 DKK
181-3432 181-3433
Vacuum Systems LABOPORT® SC 820 and SC 840
Pumper Membranpumper, vakuum
De modulære SC systemer er udstyret med en kemisk resistent membranpumpe. Vakuumsystemerne kan anvendes til mange forskelligartede laboratorieopgaver, hvor der er behov for et rent og konstant vakuum. Det brede udvalg af vakuumpumper med forskellige kapaciteter og forskellige modulære systemenheder som opfylder ethvert behov i laboratoriet.
  • Kemisk resistent og derfor egnet til brug med meget aggressive og korrosive gasarter og dampe
  • Høj tolerance overfor damp og kondensat
  • Kontrollere genindvinding af solvent vha. en højeffektiv kondensator (trykside)
  • Partikler fanges i systemet (sugeside)
  • Automatisk vakuumregulering
Application: Rotary evaporation
Flow rate at atmospheric pressure
The SC systems share all of the above features, but are also equipped with an automatic vacuum regulator.
Leveringsinformation: SC vakuumsystemet består af den kemisk resistente membranvakuumpumpe, bundplade, separator (sugeside), kondensator (trykside), vakuumkontroller med styreenhed, kabler og slanger, fuldt samlet.