Vakuumsystemer, kemisk bestandige, LABOXACT®
Leverandør: KNF
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SEM820 SEM840 SEM842
189-0025EA 34440 DKK
189-0025 189-0026 189-0027
Vakuumsystemer, kemisk bestandige, LABOXACT®
Pumper Membranpumper, vakuum
Disse vakuumsystemer er særligt egnede til at kontrollere processer i en rotationsfordamper. Det patenterede, lukkede system design muliggør skånsom destillation og høje genvindingsforhold af solventer, selv ved lave kogepunkter.
  • Skånsom destillation med et lukket system
  • Pålidelig kontrol af fordampningsprocessen
  • Høj genvinding af solvent
  • Vedligeholdelsesfri
  • miljøvenligt
Leveringsinformation: vakuumsystemet omfatter den kemisk resistente vakuumpumpe, bundplade, separator, kondensator, finindstillingsventil, digital vakuummåler, sikkerheds- og udluftningsventil, strømkontakt og strømkabel.
Advarsel: Flowhastighed ved atmosfærisk tryk