Kemiske vakuumpumpesystemer
Leverandør: VACUUBRAND
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
20733000 733002 20737000
181-1048EA 36630 DKK
181-1048 181-1049 181-1074
Kemiske vakuumpumpesystemer
Pumper Membranpumper, vakuum
Modellerne PC 101 NT og PC 201 NT.
  • Oliefrit vakuum til ~1,5 og ~7 mbar
  • Omfatter kemisk membranpumper med høj kemisk resistens (de dele, der er i kontakt med mediet, er fremstillet af PTFE-forbindelser og lignende)
  • Høj pumpekapacitet selv tæt på sluttrykket, lavt slutvakuum
  • Høj genvinding af solvent
  • Med analogt vakuumdisplay og manuel kontrol af flowhastighed
Økonomiske vakuumpumpesystemer med en to- eller 4 trins kemisk membranpumpe. Vakuum kan reguleres manuelt og aflæses på et vakuummeter. Kompakt design med separator (AK) og isoleretMore Product Information