Kemisk resistente vakuumpumper, LABOPORT®, N 810, N 820
Leverandør: KNF
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
N820.3FT.18
181-3320EA 19750 DKK
181-3320
Kemisk resistente vakuumpumper, LABOPORT®, N 810, N 820
Pumper Membranpumper, vakuum
Enkelt- eller dobbelthovedet kemisk resistente, membranpumper til mange forskellige laboratorieapplikationer. De overfører og tømmer uden at påvirke mediet, dvs. mediet kontamineres ikke.
  • 100% oil-free displacement, so media cannot be contaminated by transfer, evacuation or compression
  • High resistance to vapours and condensates
  • Chemically resistant, suitable for use with very aggressive and corrosive gases and vapours
  • Maintenance-free, environmentally friendly; the pumps use no water and so produce no contaminated waste water
Includes diaphragm with patented tension optimisation, which allows the pump size to be smaller and extends the service life of the diaphragm. All parts that come into contact with the media are comprised of chemically resistant fluorinated plastics.
De har den patenterede, optimerede spændingsmembran, der muliggør reduktion af pumpestørrelsen og længere driftslevetid af membranen. Alle dele, som kommer i kontakt med mediet, består udelukkende af kemisk resistente fluorinerede plastmaterialer.
Bestillingsoplysninger: Levering omfatter den kemisk resistente membranpumpe med termisk kredsafbryder, sikringer, tilslutningskabel og PTFE-slangefittings til slanger med en indvendig diameter på 10 mm.
Leveringsinformation: Includes chemically resistant diaphragm pump with thermal circuit breaker, mains fuse, connecting cable and PTFE hose attachments with for hoses with 10 mm internal diameter.
Advarsel: Flow rate at atmospheric pressure.