Spænderinge til koblinger med lille flange
Leverandør: VACUUBRAND
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
20660000 20660001 20660002 20660003 20660010 20660011 20660012
185-1111EA 224 DKK
185-1111 185-1112 185-1113 185-1114 185-1121 185-1122 185-1123
Spænderinge til koblinger med lille flange
Klemmer Universalklemmer
Til fastgørelse og mekanisk presning af O-ringspakninger.
Aluminium eller rustfrit stål, ruster ikke.
  • Spænderinge af aluminium med vingemøtrik til hurtig tilslutning uden brug af værktøj
  • Spænderinge af rustfrit stål, samles med umbracoskruer; til applikationer med risiko for korrosion, krav i forbindelse med lav gasudledning og særligt rene forhold
  • Systemkomponenter til et bredt udvalg af tilslutninger