Interne centreringsringe til konnektorer med lille flange
Leverandør: VACUUBRAND
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
20660120 20660121 20660122 20660124 20660125 20660126
185-1221EA 179 DKK
185-1221 185-1223 185-1225 185-1222 185-1224 185-1226
Interne centreringsringe til konnektorer med lille flange
Forsegling Tætningsringe
Rustfrit stål, ruster ikke, med FPM O-ringspakning
  • Egnet til brug i temperaturområder fra −40 til +150 °C
  • Kan også anvendes til opvarmningssikre flanger i installationer med højt vakuum
  • FPM O-ringspakning med lavt gasudslip