Eksterne centreringsringe til konnektorer med lille flange
Leverandør: VACUUBRAND
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
20660190 20660191 20660192 20660195 20660196 20660197
185-1231EA 108 DKK
185-1231 185-1232 185-1233 185-1241 185-1242 185-1243
Eksterne centreringsringe til konnektorer med lille flange
Forsegling Tætningsringe
Centering with external centering rings is effected on the external diameter of the small flange, the O-ring seal is pressed into an internal radius.
  • NBR O-ringe kan anvendes ved −25 til +80 °C; FPM O-ringe kan anvendes ved −40 til +150 °C
  • Ved udvendige centrering kan den samme ring anvendes til to nominelle bredder
  • Der er ingen mellemrum på vakuumsiden
PBT, med O-ringspakninger fremstillet af NBR eller FPM.