Små flanger med slangedyser
Leverandør: VACUUBRAND
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
20662500 20662510 20662511 20662516 20662517 20662518 20662519 20662521 20662522 20662523 20662806 20662807 20662808
185-2251EA 249 DKK
185-2251 185-2252 189-0032 185-2253 185-2254 181-0490 185-2256 185-2257 185-2258 185-2259 181-0154 181-0491 185-0000
Små flanger med slangedyser
Fittings og stik
These flanges are made from aluminium or plastic.
  • Hurtig, nem tilslutning og frakobling fra pumper
  • Sikker, vakuumtæt tilslutning med mulighed for centrering og spænderinge
  • Et bredt udvalg af flanger med slangestudse til mange forskellige indvendige slangediametre kan leveres
For connecting pumps to vacuum hoses.