Tilbehør til ultralydsbade, Elmasonic x-tra
Leverandør: ELMA SCHMIDBAUER
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1001476 1001357 1001361 1001461 1004536
142-2227EA 0 DKK
142-2227 142-2223 142-2224 142-2226 ELMA1004536
Tilbehør til ultralydsbade, Elmasonic x-tra
Ultralydsbad
Serien af x-tra bade har to renseniveauer, Powerclean til intensiv rensning og Softclean til ekstra skånsom rensning af følsomme materialer. Badene, der er fremstillet af nyt udhulningssikret rustfrit stål, har meget lang driftslevetid, hvilket understøttes af en 3-årig garanti.
  • Sweep, for optimal fordeling af lyden via elektronisk oscillering af lydfeltet
  • Ekstra oscilleringssystemer for høj effektivitet
  • Høj varmeeffekt til korte opvarmningsintervaller, sikret mod at køre tør
  • Hurtigt afløb med svejsede rør
  • Jordstik for praktisk håndtering