Rensevæsker til ultralydsbade
Leverandør: BRANSON
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
000-020-104 000-020-204 000-020-304 000-020-404
142-2619EA 138 DKK
142-2619 142-3006 142-3007 142-3008
Rensevæsker til ultralydsbade
Renseopløsninger Detergenter og Overflade Rengøringsmidler
GP II rengøringsmiddel til alment brug. Fjerner snavs, fingeraftryk, støv, pakningspartikler samt lette olier og fedtstoffer fra komponenter i almindelige produktionsområder, maskinbutikker, telekommunikationsudstyr og anden let industriel produktion og fremstillingsanlæg.
  • fosfatfrit, ikke-irriterende, basisk rengøringsmiddel
JC smykkerengøringsmiddel: fosfatfrit, basisk rengøringsmiddel til rengøring af smykker og ædelmetaller. Fjerner snavs, partikler, fingeraftryk, olier og oxider, der samles ved normal brug. Giver hurtigt ædelstene og metallerMore Product Information