Ultra-accurate tree channels digital thermometers, testo 735
Leverandør: Testo
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0560.7351 0563.7352
620-1242EA 3110 DKK
620-1242 620-1206
Ultra-accurate tree channels digital thermometers, testo 735
Termometre Digital termometre
Dette instrument har et probestik til nøjagtige PT100-prober og to stik til hurtigtreagerende termoelementprober. Der kan vises aflæsninger fra op til tre temperaturprober. Dataene registreres i instrumentet og kan analyseres i grafik og tabeller.
  • Pc-software til arkivering, analyse og dokumentering af måledata (medfølger)
  • Viser, gemmer og udskriver Delta T-, min./maks.- og middelværdier
  • Probestik: PT100- og 2 termoelementtilslutninger
Wireless data memory up to 10000 values (testo 735-2).
W×D×H: 220×74×46 mm
Weight: 428 g
Bestil nu
Specifikationer
Model testo 735-1 testo 735-2
Environmentally Preferable
Temperaturinterval PT100: −200…+800 °C
K: −200...+1370 °C
T: −200…+400
J: −200…+1000 °C
S: 0...+1760 °C
PT100: −200…+800 °C
K: −200...+1370 °C
T: −200…+400
J: −200…+1000 °C
S: 0...+1760 °C
Temperature resolution PT100: 0,05 °C
K/T/J:0,1 °C
S:1 °C
PT100: 0,05 °C
K/T/J:0,1 °C
S:1 °C
Temperature accuracy PT100: ±0,2 °C (−100...+199,9 °C); ±0,2 % of mV (remaining range)
K/T/J: ±0,3 °C (−60...+60 °C); ±(0,2 °C + 0,3 % of mV) (remaining range)
S: ±1 °C (0...+1760 °C)
PT100: ±0,2 °C (−100...+199,9 °C); ±0,2 % of mV (remaining range)
K/T/J: ±0,3 °C (−60...+60 °C); ±(0,2 °C + 0,3 % of mV) (remaining range)
S: ±1 °C (0...+1760 °C)
Driftstemperatur −20...50 °C −20...50 °C
Battery type Alkali manganese, mignon, type AA Alkali manganese, mignon, type AA
Beskyttelsesklasse IP65 IP65
Housing material ABS/TPE/Metall ABS/TPE/Metall
W×D×H 220×46×74 mm 220×46×74 mm
Vægt 428 g 428 g