Højpræcisionstermometre, TFX 430
Leverandør: EBRO
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1340-5437 1340-5439 1340-5430 1340-5438 1340-5432
620-0221EA 8490 DKK
620-0221 620-0223 620-1385 620-1329 620-2348
Højpræcisionstermometre, TFX 430
Termometre Digital termometre
This waterproof reference thermometer is suitable for use in a wide range of applications. A microprocessor controls the electronics, guaranteeing maximum measurement precision and consistency over the entire measurement range.
  • Display med min. /maks.-værdier
  • „HOLD“-funktioner
  • Automatisk slukning
Different PT100 probes for different applications available.
W×D×H: 109×54×22 mm
Weight: 90 g
Leveringsinformation: Leveres med et 3-punkts kalibreringscertifikat, et 3 V lithiumbatteri CR 2477 til 5 års brug. Med 620-1385 skal der bestilles mindst én probe.