Højpræcisionstermometre, TFN 520 og 530
Leverandør: EBRO
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1340-5520 1340-5522
620-1460EA 2510 DKK
620-1460 620-1390
Højpræcisionstermometre, TFN 520 og 530
Termometre Digital termometre
Disse termometre kan bruges til måling af temperaturen i forbindelse med klimaanlæg og ventilation, luft og gasser, væsker og overfladetemperaturer, samt temperaturen på værktøj til sprøjtestøbning, plastiske materialer og til laboratoriebrug.
  • LEMO- eller SMP-tilslutning
  • Maks./min. visning og „HOLD“-funktioner
  • Stort udvalg af følere
  • Automatisk slukning
  • Responstiderne er (t99) på 3 s (620-1461)
Termoelement følere af typerne K, J, T, E.
Standard version IP 52, SMP versions IP 40.
Weight: 90 g
Standard version IP 52, SMP versions IP 40.
Leveringsinformation: der skal bestilles mindst en probe. Leveres med 3-punkts fabrikscertifikat, batteri. Føler bestilles separat.