Præcisionstermometre, HACCP, TFX 410
Leverandør: EBRO
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1340-5418 1340-5419 1340-5410 1340-5415 1340-5417 1340-4169 1340-5416 1340-4183
620-0212EA 4300 DKK
620-0212 620-0213 620-1473 620-1463 620-1459 620-1457 620-1458 EBRO1340-4183
Præcisionstermometre, HACCP, TFX 410
Termometre Digital termometre
Dette praktiske og lette instrument er forsynet med et stort display, som er let at aflæse. Et udvalg af prober kan bruges med termometret til en lang række anvendelser i laboratoriet.
  • Vandtæt og kan kommes i opvaskemaskinen
  • Kabel og håndtag kan modstå temperaturer på op til 200 °C
  • Høj af nøjagtighed
  • Vandtæt, kan maskinopvaskes
  • Stopper automatisk efter to timer
Fås med forskellige PT1000 sonder.
W×D×H: 54×22×109 mm
Weight: 90 g
Certificeringer: DIN EN 13485.
Leveringsinformation: Leveres med ét 3 V-lithiumbatteri med en driftslevetid på ca.More Product Information