Kernetermometer HACCP, testo 106
Leverandør: Testo
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0563.1063 0560.1063
620-2358EA 494 DKK
620-2358 620-3055
Kernetermometer HACCP, testo 106
Termometre Digital termometre
Dette termometer har en tynd og robust målespids, som er meget velegnet til hurtig temperaturovervågning og fødevareinspektion i hoteller, store køkkener og supermarkeder. Næsten usynligt penetrationshul pga. speciel fødevareprobe.
  • Hørbar og visuel alarm, når grænseværdier overskrides - tærskelværdier indstilles manuelt af bruger
  • Automatisk genkendelse af endelig værdi: „HOLD“-funktion
Probe (Lר: 55×3 mm)
Leveringsinformation: Supplied with probe protecting cover and three-volt button cell battery.