TLC/HPTLC-pladeskærer, smartCut
Leverandør: CAMAG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
022.4300 115.4305
552-0077EA 9170 DKK
552-0077 552-0349
TLC/HPTLC-pladeskærer, smartCut
Knive
Et instrument til nøjagtig udskæring af TLC/HPTLC-plader, som ofte anvendes i metodeudvikling og præ-tests. smartCut kan skære igennem glasplader, som er op til 3 mm tykke, uden at beskadige det følsomme lag.
  • Skærer plader let og nøjagtigt
  • Nem at håndtere, påkrævet størrelse kan aflæses direkte fra skalaen
  • Sparer materiale og omkostninger ved at eliminere skæve snit