Omrørere med omrørerleje
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
06310000 06310503 06310501 06310505 06310502 06310506 06310504 06310507
441-9711EA 2460 DKK
441-9711 LENZ06310503 441-0383 LENZ06310505 LENZ06310502 441-0385 441-0384 441-0386
Omrørere med omrørerleje
Omrørere Omrøreudstyr
DURAN®, borosilikatglas, PTFE-blad og fastgørelsesskrue. Gastæt låg til vakuumomrøringsapparat op til 10⁻³ mbar ved en kontinuerlig driftshastighed på 800 min⁻¹.
  • Ideel til brug med rundbundede kolber på 250 - 2000 ml
  • Inkluderer PP-skruelåg med GL 25 gevind