Redskaber til omrøremotor, vingehjul af propel-typen
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
509-30000-00 509-31000-00 509-32000-00 509-33000-00 509-39000-10
441-1229EA 998 DKK
441-1229 441-1230 441-1231 441-1232 HEID509-39000-10
Redskaber til omrøremotor, vingehjul af propel-typen
Omrørere Omrøreudstyr
Fremstillet i rustfrit stål.
  • Til opløsninger og homogenisering
  • Ideelle til omrøring af væsker med middel til høj viskositet
  • Skaber aksialt flow