Omrørerblade til omrøremotor, vingehjul af turbine-typen
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
509-20000-00 509-21000-00
441-1227EA 893 DKK
441-1227 441-1228
Omrørerblade til omrøremotor, vingehjul af turbine-typen
Omrørere Omrøreudstyr
Fremstillet i rustfrit stål.
  • Til gasudviklende væsker
  • Ideelle til omrøring af væsker med middel til høj viskositet
  • Skaber radialt flow