Redskaber til omrøremotor, propelomrørere, vingehjul af centrifugal- og paddeltypen
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
509-10000-00 509-11000-00 509-12000-00 509-13000-00 509-14000-00 509-18000-10
441-1223EA 613 DKK
441-1223 441-1224 441-1222 441-1225 441-1226 HEID509-18000-10
Redskaber til omrøremotor, propelomrørere, vingehjul af centrifugal- og paddeltypen
Omrørere Omrøreudstyr
Fremstillet i rustfrit stål.
  • Til middel hastighedsområde
  • Ideel til at omrøre væsker med lav til middel viskositet