Omrørerblade til omrørermotorer, dispergeringsomrører
Leverandør: IKA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0513500 2387900 2746700
441-2951EA 2590 DKK
441-2951 441-2953 441-2954
Omrørerblade til omrørermotorer, dispergeringsomrører
Omrørere Omrøreudstyr
Fremstillet i rustfrit stål. Trækker det materiale, der skal blandes, fra toppen og bunden. Høj turbulens og store forskydningskræfter.
  • Ideal for stirring liquids at medium to high speeds
  • Creates radial flow
  • Choice of three different stirrer formats