Omrørerblade til omrøremotor, bladomrørere
Leverandør: IKA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0739500 0757700 0757800
441-2944EA 5780 DKK
441-2944 441-2942 441-2943
Omrørerblade til omrøremotor, bladomrørere
Omrørere Omrøreudstyr
Fremstillet i rustfrit stål. Nænsom omrøring med minimal turbulens.
  • Ideel til omrøring af væsker ved lave til middel hastigheder
  • Skaber tangentialflow