Omrørerblade til omrøremotor, ankeromrørere
Leverandør: IKA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2022300 2022400 2747400
441-2931EA 3710 DKK
441-2931 441-2932 441-2934
Omrørerblade til omrøremotor, ankeromrørere
Omrørere Omrøreudstyr
Fremstillet i rustfrit stål. Sikrer minimale belægninger på karrets vægge og selv fordeling af højt mineralindhold i væsker, ideel til blanding af polymer-reaktioner. Store forskydningskræfter ved kanter.
  • Ideel til omrøring af væsker ved lave hastigheder
  • Egnet til omrøring af væsker med middel til høj viskositet
  • Skaber tangentialflow