Omrørerblade til omrøremotor, centrifugeomrørere
Leverandør: IKA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0756900 1132700
441-2961EA 1640 DKK
441-2961 441-2962
Omrørerblade til omrøremotor, centrifugeomrørere
Omrørere Omrøreudstyr
Fremstillet i rustfrit stål. 2 blade, der åbner ved stigende hastighed.
  • Til omrøring i runde kar med smalle halse
  • Ideel for omrøring af væsker ved middel til høje hastigheder
  • Skaber aksialt flow