Omrørerblade til omrøremotor, vingehjul af turbine-typen
Leverandør: IKA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2332900 2333000 2333100
441-2921EA 1970 DKK
441-2921 441-2922 441-2923
Omrørerblade til omrøremotor, vingehjul af turbine-typen
Omrørere Omrøreudstyr
Fremstillet i rustfrit stål. Trækker det materiale, der skal blandes, oppefra. Minimale forskydningskræfter.
  • Ideel for omrøring af væsker ved middel til høje hastigheder
  • Skaber aksialt flow