Omrørerblade til omrøremotor, 3-bladede omrørere
Leverandør: IKA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0477700 0477800 1295900 1296000 2343600
441-2913EA 2920 DKK
441-2913 441-2914 441-2912 441-2911 441-2125
Omrørerblade til omrøremotor, 3-bladede omrørere
Omrørere Omrøreudstyr
Fremstillet i rustfrit stål med undtagelse af 441-2125, der er belagt med PTFE. Trækker det materiale, der skal blandes, fra skålens top til bunden. Minimale forskydningskræfter.
  • Ideel for omrøring af væsker ved middel til høje hastigheder