Omrørerblade til omrøremotor, 4-bladede omrørere
Leverandør: IKA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0739000 0741000 0741300
441-2904EA 6280 DKK
441-2904 441-2901 441-2903
Omrørerblade til omrøremotor, 4-bladede omrørere
Omrørere Omrøreudstyr
Fremstillet i rustfrit stål. Træk det materiale, der skal blandes, fra skålens top til bunden. Lokale forskydningskræfter.
  • For det midterste til højeste hastighedsområde
  • Ideel til at omrøre væsker med lav til middel viskositet
  • Skaber aksialt flow i karret