Omrørerpadler, polypropylen
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
428 430 431 432
442-4100EA 289 DKK
442-4100 441-9511 442-4120 442-2121
Omrørerpadler, polypropylen
Omrørere Omrøreudstyr
Bladene er fremstillet af PP og er fastgjort til en PP-belagt stav af rustfrit stål.
  • Autoklaverbare
  • God kemisk resistens