VWR®, Omrørerblade
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
441-0253EA 388 DKK
441-0253 441-0254 441-0255 441-0256 441-0257 441-0258 441-0259 441-0260 441-0261
VWR®, Omrørerblade
Omrørere Omrøreaksler
PTFE. Til brug sammen med omrørerblade. Kemisk inaktiv. Den glatte overflade reducerer kontaminering og forenkler rengøringen. Den forhindrer også, at rørekarrene bliver ridset.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturbestandig fra −200 til 280 °C
Bestillingsoplysninger: Omrørerblade skal bestilles separat.