Blandesystem, VISCO JET®
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
509-16121-00 509-16120-00 509-16081-00 509-16080-00 509-16060-00
441-0016EA 911 DKK
441-0016 441-0015 441-0014 441-0013 441-0012
Blandesystem, VISCO JET®
Omrørere Omrøreudstyr
VISCO JET® homogeniserer lav- og højviskøse væsker i kar ved at skabe forhold med dynamisk flow ved hjælp af det såkaldte konusprincip. Der dannes turbulente strømninger ved den spidse ende på grund af acceleration, forskydning og bremsning. Disse strømninger bevæger sig igennem det omrørte medie i den nye, dynamiske blandebevægelse.
  • Kun et system til næsten enhver blandeopgave
  • Intet luftindtag, skumdannelse eller opvarmning
  • Forsigtig og nænsom blanding
  • Korte blandeperioder
  • Mindre strømforbrug på grund af lavere blandehastighed